Stampa…
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H51178.03EA 344 EUR
H51178.03
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂
Peso molecolare: 297,71 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870723
CAS Number: 950649-05-5