Stampa…
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50812.03EA 238.16 EUR
H50812.03 H50812.MD
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97%
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Formula: C₁₂H₁₄F₃NO₂
Peso molecolare: 261,25 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656166
CAS Number: 287952-67-4