5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
B20852.03EA
108
EUR
B20852.03
B20852.06
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formula:
C₆H₅N₅ Peso molecolare: 147,14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068114 CAS Number: 33893-89-9 |