Stampa…
Microscopi metallografici, BA310 MET
Fornitore: Motic
MOTI1101001704621EA 220 EUR
MOTI1101001704621 MOTI1101001704631 630-2690 MOTI1101001901609 MOTI1101001704601 MOTI1101001704512 MOTI1101001704402 MOTI1101001704611 630-2689 630-2044 MOTI1100100402521 MOTI1100100402511 MOTI1100100402501 630-2605 MOTI1101000201981 MOTI1101001704392 MOTI1101000201982
Microscopi metallografici, BA310 MET
Microscopi
Microscopi metallografici progettati per il mercato industriale.
  • High quality glass objectives enabling improved contrast and image quality
  • Flexible focus dedicated to large samples
  • Various lighting options for incident and/or transmitted light
Per l'insegnamento in ambienti didattici di ingegneria e professionisti dei materiali.
NOTA: per una maggiore illuminazione, è possibile sostituire la lampadina alogena con un modulo a LED.