Stampa…
VWR® PCR DNA Marker
Fornitore: Avantor
VWR®
E854-100RXNEA 236 EUR
E854-100RXN
VWR® PCR DNA Marker
Reagenti per elettroforesi Marker di pesi molecolari
PCR DNA Marker™ con 8 frammenti da 50 a 2000 bp. Il marcatore contiene bande di riferimento ad alta intensità ideali per determinare rapidamente le dimensioni dei prodotti di PCR e per digestione con enzimi di restrizione. È sufficiente miscelare 10 μl di PCR DNA Marker™ con la quantità richiesta di tampone di caricamento e caricare nel pozzetto. Materiale sufficiente per 100 saggi.
  • Marcatore ad alta risoluzione, ottimale per la stima delle dimensioni dei frammenti PCR