Stampa…
VWR® DNA Molecular Weight Marker, High-Range
Fornitore: Avantor
VWR®
E255-150UGEA 1110 EUR
E255-150UG
VWR® DNA Molecular Weight Marker, High-Range
Reagenti per elettroforesi Marker di pesi molecolari
Marcatore MW (peso molecolare) per DNA, gamma alta: 10 frammenti da 1.503 a 48.502 bp. Materiale sufficiente per 75 – 150 saggi.
  • Ideale per la valutazione di frammenti da >10 kb
  • Identificazione semplice della banda