Blood lancets, VITREX® Steel
Fornitore: Vitrex Medical A/S
VITREX®
Simple, flat, steel lancet.
  • Sample volume for excellent blood flow
  • High quality hardened surgical steel
  • Minimum discomfort, modern asymetric design
Certificazioni: Sterilised by gamma radiation to DIN EN 552/556.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
Flat blades (4,9 cm) 3,2 mm 200 MODU350213
Codice articolo fornitore: 350213
Codice articolo locale: MODU350213
Flat blade sterile lancets, allergy, 4,9 cm 0,9 mm 200 MODU365213
Codice articolo fornitore: 365213
Codice articolo locale: MODU365213
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI