Stampa…
Lancette pungidito di sicurezza, VITREX® STERILANCE® Lite II
VITREX® STERILANCE®
233-0136EA 17.5 EUR
MODU378113
Lancette pungidito di sicurezza, VITREX® STERILANCE® Lite II
Lancette di sicurezza per l'analisi del livello di glucosio nel sangue e altri test diagnostici in vitro.
  • Ago completamente nascosto all'interno prima e dopo l'uso
  • Struttura ad attivazione a pressione precaricata
  • Monouso
  • Sterilizzazione con raggi gamma
  • Ago di alta qualità, ultra-affilato, tri-lama, penetrazione ad alta velocità
  • Diverse configurazioni della punta e profondità di penetrazione per effettuare ogni tipo di prelievo di sangue capillare
A variety of point configurations and penetration depths suit most capillary blood requirements.