Fleece jacket, Match Basic
Fornitore: Kwintet
Match
Anti-Pilling-fleece jacket made of 100% polyester.
  • Zip to top of collar
  • Two chest pockets with zip, two front pockets with zip
  • Elasticated cuffs, adjustable drawstring at hem
Weight: 300 g/m²
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Colore Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
grigio XS 1 KWIN100816930XS
Codice articolo fornitore: 100816930XS
Codice articolo locale: KWIN100816930XS
grigio S 1 KWIN100816930S
Codice articolo fornitore: 100816930S
Codice articolo locale: KWIN100816930S
grigio M 1 KWIN100816930M
Codice articolo fornitore: 100816930M
Codice articolo locale: KWIN100816930M
grigio L 1 KWIN100816930L
Codice articolo fornitore: 100816930L
Codice articolo locale: KWIN100816930L
grigio XL 1 KWIN100816930XL
Codice articolo fornitore: 100816930XL
Codice articolo locale: KWIN100816930XL
grigio XXL 1 KWIN1008169302XL
Codice articolo fornitore: 1008169302XL
Codice articolo locale: KWIN1008169302XL
grigio 3XL 1 KWIN1008169303XL
Codice articolo fornitore: 1008169303XL
Codice articolo locale: KWIN1008169303XL
grigio 4XL 1 KWIN1008169304XL
Codice articolo fornitore: 1008169304XL
Codice articolo locale: KWIN1008169304XL
nero XS 1 KWIN100816940XS
Codice articolo fornitore: 100816940XS
Codice articolo locale: KWIN100816940XS
nero S 1 KWIN100816940S
Codice articolo fornitore: 100816940S
Codice articolo locale: KWIN100816940S
nero M 1 KWIN100816940M
Codice articolo fornitore: 100816940M
Codice articolo locale: KWIN100816940M
nero L 1 KWIN100816940L
Codice articolo fornitore: 100816940L
Codice articolo locale: KWIN100816940L
nero XL 1 KWIN100816940XL
Codice articolo fornitore: 100816940XL
Codice articolo locale: KWIN100816940XL
nero XXL 1 KWIN1008169402XL
Codice articolo fornitore: 1008169402XL
Codice articolo locale: KWIN1008169402XL
nero 3XL 1 KWIN1008169403XL
Codice articolo fornitore: 1008169403XL
Codice articolo locale: KWIN1008169403XL
nero 4XL 1 KWIN1008169404XL
Codice articolo fornitore: 1008169404XL
Codice articolo locale: KWIN1008169404XL
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI