Stampa…
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H54122.03EA 513 EUR
H54122.03 H54122.MD
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₀BFN₂O₃
Peso molecolare: 260,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20265181
CAS Number: 1449133-22-5