Stampa…
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Attenzione
H52875.MDEA 77 EUR
H52875.MD
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₄
Peso molecolare: 212,97 g/mol
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235105
CAS Number: 913835-47-9