Stampa…
3,4-Dihydroxythiobenzamide ≥97%
Pericolo
H54875.03EA 98.28 EUR
H54875.03
3,4-Dihydroxythiobenzamide ≥97%
3,4-Dihydroxythiobenzamide
Formula: C₇H₇NO₂S
Peso molecolare: 169,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09047665
CAS Number: 138038-57-0