Stampa…
2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide 97%
Attenzione
H52243.MDEA 58.97 EUR
H52243.MD
2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide 97%
2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide
Formula: C₉H₁₂N₂O₂S
Peso molecolare: 212,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658867
CAS Number: 1379207-02-9