Stampa…
Sistemi per la purificazione di acidi nucleici, KingFisher™ mL
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
KingFisher™
735-0274EA 19540 EUR
735-0274
Sistemi per la purificazione di acidi nucleici, KingFisher™ mL
Sistemi automatizzati di purificazione di acidi nucleici
I processatori a biglie magnetiche KingFisher™ sono progettati per automatizzare il lungo processo di estrazione degli acidi nucleici, proteine o cellule da praticamente qualsiasi sorgente (ad esempio sangue, colture cellulari, lisati di tessuti, terreno, feci). La famiglia KingFisher™ è costituita da una serie di strumenti con diverse capacità di resa e volume per soddisfare le singole necessità di processazione dei campioni. Ogni sistema è composto da uno strumento, materiali di consumo speciali e software. I sistemi KingFisher™ offrono una purificazione di alta qualità, rapida e riproducibile, di DNA, RNA, proteine e cellule per diversi tipi di applicazioni a valle, tra cui genomica e proteomica, rilevamento di farmaci, medicina legale, rilevamento di biomarcatori, controllo di qualità e saggi veterinari.
  • Purificazione ad alta velocità, completamente automatizzata
  • Purificazione di qualsiasi campione da qualsiasi fonte
  • Protocolli pronti e personalizzati
  • Funzionamento semplice tramite strumento o PC esterno
KingFisher™ ml è progettato per la massima facilità di utilizzo fino a un massimo di 15 campioni, con volumi di 50 - 1000 μl in strip di provette.