Stampa…
Bagni ad acqua, senza agitazione, serie JB Academy
Fornitore: Grant
462-1019EA 828 EUR
462-1019 462-1021 462-1020
Bagni ad acqua, senza agitazione, serie JB Academy
Bagni Bagni ad aqua senza agitazione
Gamma di bagni ad acqua digitali senza agitazione con possibilità di scelta tra modelli di capacità da 5 a 18 L. Tutte le unità sono dotate di vasche in acciaio inossidabile e involucri in acciaio verniciato di lunga durata, offrono tempi di riscaldamento brevi, buon controllo della temperatura, blocco del pannello frontale, comandi intuitivi e display nitido e luminoso. Tutti i bagni impiegano una tecnologia a tappeto riscaldante che offre uno spazio operativo ottimizzato, senza elementi riscaldanti all'interno della vasca, per una pulizia semplificata. La gamma è ideale per utilizzi in ambito didattico e formativo, oltre che in applicazioni industriali quali analisi di prodotti e materiali.
  • Stabilità della temperatura ±0,5 °C, range di temperatura da ambiente 5 a 95 °C
  • Tecnologia Set and Forget™ per riscaldamento rapido e massima precisione della temperatura
  • I bagni sono dotati di allarmi acustici e visivi ben riconoscibili e protezione avanzata da avvii e cicli a secco, onde evitare danni in caso di accensioni accidentali senza acqua o di funzionamenti a vasca vuota. Riempimento e riavvio semplici
  • Calibrazione a un punto definita dall'utente per la massima precisione alle temperature utilizzate più spesso
  • Display a LED con risoluzione di 0,5 °C, blocco del pannello anteriore per evitare la modifica involontaria delle impostazioni correnti
RT = ambiente
Informazioni per l'ordine: forniti con vassoio di base forato per posizionare direttamente qualsiasi contenitore all'interno del bagno. Altri accessori da ordinare separatamente. Spine UK ed EU incluse. Coperchio consigliato per utilizzi al di sopra di 60 °C.