Safety ankle boots, lace-up, Steelite™ WORK Protector, FW10
Fornitore: Portwest
Steelite™ WORK
Comfortable and sturdy anti-static safety ankle boot made from split buffalo leather and a PU/PU dual-density sole resistant to oil and heat (200 °C).
  • Shock absorber heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Colour: Black
Certificazioni: EN ISO 20345:2011; S1P, SRC, HRO
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia scarpe Colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
36 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR36
Codice articolo fornitore: FW10BKR36
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR36
37 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR37
Codice articolo fornitore: FW10BKR37
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR37
38 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR38
Codice articolo fornitore: FW10BKR38
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR38
39 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR39
Codice articolo fornitore: FW10BKR39
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR39
40 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR40
Codice articolo fornitore: FW10BKR40
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR40
41 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR41
Codice articolo fornitore: FW10BKR41
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR41
42 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR42
Codice articolo fornitore: FW10BKR42
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR42
43 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR43
Codice articolo fornitore: FW10BKR43
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR43
44 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR44
Codice articolo fornitore: FW10BKR44
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR44
45 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR45
Codice articolo fornitore: FW10BKR45
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR45
46 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR46
Codice articolo fornitore: FW10BKR46
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR46
47 nero 1 PAIR PRTWFW10BKR47
Codice articolo fornitore: FW10BKR47
Codice articolo locale: PRTWFW10BKR47
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI