Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Flame-retardant rain jacket, high visibility, Tiel 3646

Fornitore: Sioen
Siopor® FR
This waterproof and windproof jacket is made of anti-static SIOPOR FR AST fabric: 100% polyester fabric with 100% FR PU coating + AST. It features a fixed flame-retardant cotton lining with one pocket.

  • Straight collar with foldaway hood
  • Zip closure under flap with touch & close fastening
  • Two inset chest pockets with zip closure, two inset pockets
  • One Napoleon pocket, one phone pocket, one loop for badge
  • Round inset sleeves, sleeve narrowing by touch and close fastening
  • Drawstring in waist and hem
  • Taped seams
  • Flame retardant reflective tape (50 mm)

The outer fabric is water-repellent, while the coating on the inside attracts moisture and keeps the skin dry. Different fleeces or linings can be zipped in.

Back length: 85 cm
Weight: 250 g/m²

Certificazioni: EN 531 (A B2 C1), EN 13034 (Type PB/6), EN 14116 (inside index 3; outside index 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (3-2)



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Colore Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
arancione fluorescente S 1 SIOE3646/FC1/S
Codice articolo fornitore: 3646/FC1/S
Codice articolo locale: SIOE3646/FC1/S
arancione fluorescente M 1 SIOE3646/FC1/M
Codice articolo fornitore: 3646/FC1/M
Codice articolo locale: SIOE3646/FC1/M
arancione fluorescente L 1 SIOE3646/FC1/L
Codice articolo fornitore: 3646/FC1/L
Codice articolo locale: SIOE3646/FC1/L
arancione fluorescente XL 1 SIOE3646/FC1/1XL
Codice articolo fornitore: 3646/FC1/1XL
Codice articolo locale: SIOE3646/FC1/1XL
arancione fluorescente XXL 1 SIOE3646/FC1/2XL
Codice articolo fornitore: 3646/FC1/2XL
Codice articolo locale: SIOE3646/FC1/2XL
arancione fluorescente 3XL 1 SIOE3646/FC1/3XL
Codice articolo fornitore: 3646/FC1/3XL
Codice articolo locale: SIOE3646/FC1/3XL
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità