Stampa…
Forni per ibridazione, HB-1000 Hybridizer
Fornitore: Analytik Jena
732-4300EA 5780 EUR
732-4300
Forni per ibridazione, HB-1000 Hybridizer
Stufe Forni di ibridazione
Il forno per ibridazione riscalda rapidamente e può essere impilato per utilizzare al meglio lo spazio disponibile. Il controllo variabile della velocità consente una saturazione omogenea dei campioni per il lavaggio o l'ibridazione e il supporto girevole può essere sostituito con un vassoio basculante se acquistato come accessorio.
  • Ampio display a LED con indicazione della temperatura corrente all'interno della camera
  • Vassoio di protezione incluso per consentire un'agevole pulizia dei liquidi fuoriusciti
  • Manopola RPM per regolare la velocità della supporto girevole
  • Controlli accurati di temperatura e velocità di rotazione
  • Capacità di miscelazione ideale per screening di librerie di cDNA, sintesi di primer e ibridazioni di acidi nucleici
  • Interno in acciaio inox facile da pulire