Stampa…
Contacolonie, Scan® 100
Fornitore: Interscience
710-1868EA 1970 EUR
710-1868
Contacolonie, Scan® 100
Conta colonie
Scan 100 è un contacolonie manuale dotato di sistema di illuminazione a LED e poggiapolsi ergonomico.
  • Bip di conta regolabili: 4 livelli sonori
  • Rack di conservazione incorporato
  • Porta USB integrata garantisce la tracciabilità mediante l'esportazione dei risultati senza necessità di software e senza errori
Per tutti i terreni di coltura (con multi-adattatore opzionale).
Informazioni per l'ordine: The magnifying lens (710-1869) on flexible arm is not included.
Informazioni per l'ordine: Fornito con piastra di sfondo, adattatore per capsula di Petri da 90 mm, cavo di alimentazione, cavo USB, pennarello nero e guida rapida.