Stampa…
Hydroxylamine soluzione, alcolica Reag. Ph. Eur. 1044301
Fornitore: VWR Chemicals
87847.180EA 182 EUR
87847.180
Hydroxylamine soluzione, alcolica Reag. Ph. Eur. 1044301
Hydroxylamine
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: H₃NO
Peso molecolare: 33,03 g/mol
MDL Number: MFCD00044522
CAS Number: 7803-49-8
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Visualizza i codici
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022