Stampa…
Ferro (III) cloruro soluzione R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ferric Chloride
87835.180EA 115 EUR
87835.180
Ferro (III) cloruro soluzione R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Ferro (III) cloruro
Ferric chloride solution R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: FeCl₃
Peso molecolare: 162,21 g/mol
MDL Number: MFCD00011005
CAS Number: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1170
ADR: 3,II