Stampa…
Hai cercato: Mascherine igieniche
9  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Mascherine igieniche a 3 strati in PP non tessuto, caratterizzate da ponte nasale ed elastici o lacci per orecchie.
Promo
Codice catalogo: (114-9101)
Fornitore: Hubei Orient International
Codice articolo locale: HOIT114531
Descrizione: Maschere igieniche realizzate con struttura a 3 strati di PP e Meltblown PP.
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (113-0713)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-0713
Descrizione: La mascherina igienica con ponte nasale è formata da due strati in PP non tessuto.
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (76470-110)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI76470-110
Descrizione: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 pezzi
Codice catalogo: (HOIT115688)
Fornitore: Hubei Orient International
Codice articolo locale: HOIT115688
Descrizione: Face mask with comfortable elastic ear loops for easy donning.
UOM: 1 * 10.000 pezzi
Fornitore: DESCO
Descrizione: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Fornitore: DELTALYO & VALMY
Descrizione: The FFP3 cup-shaped mask is both reassuring and light weight. The respiratory tract is shrouded in 10 g of comfort.
Codice catalogo: (113-9934)
Fornitore: RENTEX COM D.O.O.
Codice articolo fornitore: 3780
Codice articolo locale: RENT3780
Descrizione: Made from 100% one layer cotton, this fine twill mask can be washed on higher temperatures for repeated use.
UOM: 1 * 250 pezzi
Codice catalogo: (113-9935)
Fornitore: ALSICO HIGHTECH NV
Codice articolo fornitore: 1031328
Codice articolo locale: ALSO1031328
Descrizione: Reusable, 2-ply face masks are not designed for medical use. Masks are not tested on the permeability of viruses and bacteria.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom