  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "respiratori"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/31/18989731.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"137"
Seleziona per:
Fornitore:  3M
Descrizione:   I copricapo 3M™ serie S offrono la protezione di testa, viso e occhi da spruzzi di liquidi e impatti a bassa energia (livello F). Adatti per applicazi...
Fornitore:  3M
Descrizione:   Respiratore a filtro assistito modulare e a basso profilo per l'uso con copricapo a rilascio rapido (QRS). Ampia scelta di filtri per gas, vapori e pa...
Fornitore:  3M
Descrizione:   Elmetti 3M™ Versaflo™ serie M-300 per protezione combinata di vie respiratorie, occhi e viso. In aggiunta, negli elmetti è incorporata la protezione p...
Fornitore:  3M
Descrizione:   The Versaflo™ powered air Turbo TR-600 is a belt-mounted air purifying device. When combined with one of the 3M approved helmets, it forms a power-ass...
Fornitore:  3M
Codice articolo fornitore:: V100E
Codice articolo locale:: MMMAV100E
Descrizione:   These air cooling and heating regulators are ideal to individually cool or heat the user's incoming supplied air by up to 28 °C. A good choice for wor...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  3M
Descrizione:   These face shields combine respiratory protection with eye and face protection, and with some models, head and hearing protection. The face shields ar...
Fornitore:  3M
Descrizione:   Versaflo™ M-400 Series helmets with shrouds offer protection from a range of respiratory, head, eye and face hazards.
Fornitore:  SCOTT SAFETY
Descrizione:   FH5 is made ​​from a durable PU coated nylon material and combined with the proven ABS safety helmet Tuffmaster II and visor of PC and without hose. ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 137
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo