Stampa…
Evaporatori rotanti, RV 8
Fornitore: Avantor
IKAA10002349EA 0 EUR
IKAA10002349 IKAA10002348 IKAA10002344 IKAA10002343 IKAA10002342 IKAA10002175 IKAA10002350 IKAA10002174
Evaporatori rotanti, RV 8
Gli evaporatori di base sono ideali per tutte le applicazioni di evaporazione standard nelle università e nei laboratori di ricerca. Le funzioni del controllo RV10 sono state ampliate e migliorate per consentire la distillazione totalmente automatica; determinazione automatica del punto di ebollizione, libreria dei solventi integrata e possibilità di collegamento a una pompa del vuoto a velocità controllata.
  • Sollevamento manuale con funzione "arresto di sicurezza" integrata
  • Display digitale con velocità di rotazione e temperatura del bagno riscaldante
  • Sistema sollevabile con una sola mano dotato di sensori di pressione, utilizzabile facilmente sia con la mano destra che con la sinistra
  • Bagno riscaldante ad acqua/olio con maniglie di trasporto integrate
Informazioni per l'ordine: le unità sono fornite con bagno riscaldante HB 10, con o senza vetreria. I modelli RV 8 sono compatibili con l'intera gamma di vetreria RV10.
Nota: sono richiesti una sorgente di vuoto, una valvola di controllo del vuoto e un sistema di raffreddamento, non inclusi nella dotazione. Contattare l'ufficio vendite Avantor di zona per indicazioni e dettagli.
Attenzione: * Con rivestimento in plastica trasparente
** Consegnati solo con bagno, tubo del vapore, fascette per vetreria e flacone Woulf. Il pacchetto consente al cliente di scegliere il set di vetreria per l'applicazione specifica.