Riscaldatori digitali con blocchi per 1 - 4 blocchi di alluminio, per un controllo preciso della temperatura in recipienti di piccole dimensioni. Il sensore di temperatura PT1000 consente di controllare la temperatura direttamente all'interno del recipiente per campioni. Utilizzati con provette per PCR, strip per PCR, provette Greiner, micropiastre e cuvette. I riscaldatori con blocchi sono ideali per la determinazione del punto di fusione ed ebollizione, reazioni enzimatiche, incubazione e attivazione di colture, immunodosaggi, denaturazione di DNA, analisi di terreni di coltura, test di coagulazione, determinazioni dell'azoto nel sangue/urea e ibridizzazioni in situ.
- Regolazione continua della temperatura da ambiente a 120 °C
- Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti
- Contatore: visualizzazione del tempo di riscaldamento
- Estremamente versatile, con diversi blocchi lega di alluminio
- Circuito di sicurezza fisso e visualizzazione dei codici di errore
- Segnale acustico alla fine del test
Informazioni per l'ordine: forniti con sensore di temperatura PT1000, ma senza blocchi riscaldanti (da ordinare separatamente).
Attenzione: * RT = ambiente