  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Cinture
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Seleziona per:
Fornitore:  Portwest Clothing
Descrizione:   Glove clip in acetal copolymer, for attachment to belt loops.
Fornitore:  Portwest Clothing
Descrizione:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrizione:   This belt made of 100% cotton canvas features a metal buckle.
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrizione:   These ergonomically designed leather belts distribute the weight of your tools more evenly and form the base of the Ergo carrying system to relieve hi...
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrizione:   Soft, ergonomic belts made of polyester/PE foam for improved comfort. With 70 mm padded polyester tube and 40 mm nylon strap with metal buckle.
Codice catalogo: (KWIN100901940)
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Codice articolo fornitore: 100901940
Codice articolo locale: KWIN100901940
Descrizione:   Heavy duty leather belt for carpenters, electricians, fitters etc.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrizione:   Belt made of 100% polyamide
Codice catalogo: (113-08039)
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Codice articolo fornitore: 100556940
Codice articolo locale: KWIN100556940
Descrizione:   Elasticated belt made of 70% polypropylene and 30% latex covered yarn.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 15
  1  2  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI