  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
reverse-transcriptases
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/39/18989739.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Seleziona per:
Codice catalogo: (1B1326-50RXN)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC1B1326-50RXN
Descrizione:   Ready One-Step RT-PCR Kit offers a single step procedure for performing RT-PCR reactions. Subsequent loading and visualisation of RT-PCR products are ...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  Quantabio
Descrizione:   La One-Step Kit RT-PCR qScript ™ XLT è un sistema conveniente e altamente sensibile per l'amplificazione di RNA modelli fino a 2 kb. sintesi del cDNA ...
Codice catalogo: (27-9261-01)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore:: 27-9261-01
Codice articolo locale:: GEHE27-9261-01
Descrizione:   First-Strand cDNA Synthesis Kit
UOM:  1 * 55 Tests
Fornitore:  Quantabio
Descrizione:   I kit qScript™ cDNA Synthesis contengono: qScript™ Reverse Transcriptase, una miscela di MMLV ingegnerizzata e proteina per l'inibizione della ribonuc...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   I kit illustra™ RT-PCR vengono comunemente utilizzati per amplificare i cDNA coniugando la sintesi del primo filamento di cDNA da uno stampo di RNA co...
Codice catalogo: (27-9263-01)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore:: 27-9263-01
Codice articolo locale:: GEHE27-9263-01
Descrizione:   Ready-To-Go™ T-Primed First-Strand kit
UOM:  1 * 50 Tests
Codice catalogo: (QUNT95161-025)
Fornitore:  Quantabio
Codice articolo fornitore:: 95161-025
Codice articolo locale:: QUNT95161-025
Descrizione:   qScript™ XLT cDNA SuperMix is a next generation tool for first-strand cDNA synthesis, providing a highly sensitive and easy to use solution for two-st...
UOM:  1 * 25 Assays
Fornitore:  Thermo Scientific
Descrizione:   RevertAid™ Reverse Transcriptase, 10,000 units (200 U/µl), for 50 reactions of 20 µl
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 17
  1  2  3  Prossimo