  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
polymerases
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   La VWR® Taq DNA polimerasi è una DNA polimerasi ultrapura, termostabile e ricombinante per elevate prestazioni in un'ampia gamma di applicazion...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   La DNA polimerasi AccuPOL è un enzima termostabile con funzione di correzione in direzione 3' - 5', che consente alla polimerasi di correggere gli err...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymerase sono polimerasi altamente stabili, con specificità più elevata, sensibilità superiore e rese maggiori rispetto a...
Codice catalogo: (N224-500U)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCN224-500U
Descrizione:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 pezzi
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCN638-KIT
Descrizione:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Fornitore:  Quantabio
Descrizione:   Hot Start è un metodo collaudato ed economico per migliorare la specificità della PCR. Tuttavia, le tecnologie tradizionali quali l'inibizione tramite...
Fornitore:  FINNZYMES REAGENTS
Descrizione:   Phusion® Green High-Fidelity DNA Polymerase, 100 U (2 U/µl)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 30
  1  2  3  4  Prossimo