La gamma di sistemi Direct-Q® rappresenta una soluzione pratica e flessibile per i requisiti di acqua pura e ultrapura, direttamente dall'acqua di rubinetto potabile. L'utente potrà utilizzare, con lo stesso sistema, acqua ultrapura per applicazioni critiche e acqua pura per applicazioni meno critiche quali lavaggio generico o risciacquo finale di vetreria. L'acqua ultrapura di alta qualità prodotti dai sistemi Direct-Q® è adatta per applicazioni quali la produzione di fase mobile per le separazioni cromatografiche, la preparazione dei bianchi e soluzioni standard per spettrofotometria, spettroscopia o altre tecniche analitiche e la preparazione di tamponi per esperimenti di biochimica. Per la produzione di acqua di Tipo I e III.
La gamma di sistemi Direct-Q® rappresenta una soluzione pratica e flessibile per i requisiti di acqua pura e ultrapura, direttamente dall'acqua di rubinetto potabile. L'utente potrà utilizzare, con lo stesso sistema, acqua ultrapura per applicazioni critiche e acqua pura per applicazioni meno critiche quali lavaggio generico o risciacquo finale di vetreria.
- Grazie a un timer integrato è possibile erogare acqua di Tipo I per un determinato intervallo di tempo; una volta trascorso il tempo impostato, il sistema si spegne automaticamente
- Allarme generato in caso di improvvisa variazione nella qualità dell'acqua
- I parametri relativi alla qualità dell'acqua (resistività, conduttività, temperatura) sono visualizzati su un display a colori
- La manutenzione consiste esclusivamente nella sostituzione del pacchetto una o due volte l'anno
Progettato per adattarsi perfettamente nell'ambiente di laboratorio, questo dispenser remoto versatile può essere collocato fino a due metri dall'unità di purificazione dell'acqua Direct-Q®. Le unità possono essere montate a parete o su banco (staffa per montaggio a parete necessaria). In alternativa, i sistemi Direct-Q® sono disponibili con un dispenser integrato per l'uso sul banco di lavoro. Il design dei sistemi Direct-Q® montati su banco è adatto anche per la vetreria da laboratorio di altezza e forma comuni.
I sistemi Direct-Q® includono una lampada UV da 185/254 nm incorporata per ridurre il livello di sostanze organiche per applicazioni critiche. L'acqua con basso livello di TOC offre importanti vantaggi per gli utenti HPLC quali maggiore sensibilità e maggiore durata della colonna. La stessa lampada UV distrugge anche i batteri.
Valori di qualità dell'acqua pura (Tipo III) (in normali condizioni di funzionamento):
Reiezione ionica >96%
Reiezione organica per MW >200 >99%
Reiezione di batteri e particolati >99%
Valori di qualità dell'acqua pura (Tipo III) (in normali condizioni di funzionamento):
Reiezione ionica >96%
Reiezione organica per MW > 200 >99%
Reiezione di batteri e particolati >99%
Informazioni per l'ordine: consegnato con il sistema Direct-Q® principale. Filtro finale Millipak® Express o BioPak®, filtro di sfiato serbatoio e cartuccia SmartPak™ DQ3 (per Direct-Q® 5 UV) o DQ8 (per Direct-Q® 8 UV) da ordinare separatamente.
Informazioni per l'ordine: consegnato con il sistema Direct-Q® principale. Filtro finale Millipak® Express o BioPak®, filtro di sfiato serbatoio e cartuccia SmartPak™ DQ3 (per Direct-Q® 5 UV) o DQ8 (per Direct-Q® 8 UV) da ordinare separatamente.
Attenzione: I livelli di particolato, batteri, endotossine (pirogeni), RNAsi, DNAsi indicati hanno utilizzato Millipak® Express o BioPak® come cartuccia di filtrazione finale.