  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Kit di purificazione del plasmide
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
VWR’s huge choice of plasmid purification kits range from well-established miniprep spin-column kits to midi or maxi prep kits.
Miniprep kits will provide sufficient yield and purity for most applications in molecular biology, such as cloning or sequencing. Midi or maxi preps (also available in endotoxin-free versions) will result in higher yields of intact plasmid, fulfilling the requirements for transfecting sensitive cells and long-term storage.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"28"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   L'E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I è progettato per isolare fino a 30 µg di DNA plasmidico di alta qualità da 1 a 5 ml di colture batterich...
Codice catalogo: (732-3103)
Fornitore:  VWR Peqlab
Codice articolo locale: PEQL12-6945-02
Descrizione:   Plasmid Miniprep Kit II for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA from up to 15 ml culture. Yields of up to 75 µg high q...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (D7045-02)
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Codice articolo fornitore: D7045-02
Codice articolo locale: OMEGD7045-02
Descrizione:   The E.Z.N.A.® HP Plasmid Mini Kit II is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 5 to 10 ml bacterial cultures from strains th...
UOM:  1 * 200 T
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Descrizione:   L'E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit rappresenta un metodo affidabile e di recente sviluppo per isolare fino a 200 µg di DNA plasmidico in meno di 60 min...
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Descrizione:   L'E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit è il sistema più completo per ottenere DNA plasmidico di alta qualità DNA utilizzando la colonna di rotazione senza dover...
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Descrizione:   Generalmente, i protocolli di estrazione plasmidica eseguite mediante procedure di purificazione tradizionali generano un elevato contenuto di endotos...
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Descrizione:   Il kit E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid purifica rapidamente il DNA plasmidico utilizzando siringhe con filtro per chiarificazione dei lisati, mentre i k...
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Descrizione:   Questo kit miniprep per plasmidi di ultima generazione consente di ottenere da 40 a 70 µg di DNA di alta qualità in meno di 30 minuti utilizzando...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 28
  1  2  3  4  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI