  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Kit di purificazione del RNA
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/97/18989697.jpg
Isolating RNA of the highest integrity and purity with maximum yield is often judged to be the masterpiece of nucleic acid purification. However, with VWR’s choice of products this will easily become routine. Use column-based kits for simple manual processing of even small amounts of starting material. If scaling-up for huge sample volumes or if automation is needed, solutions for organic extraction or magnetic bead kits might be the preferred option.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Scegli tra le opzioni di seguito per affinare la ricerca. È possibile effettuare selezioni multiple all'interno di qualsiasi menù a tendina. Clicca su OK per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"51"
Seleziona per:
Codice catalogo: (N643-KIT)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN643-KIT
Descrizione:   Nucleic Acid Purification, RNA Purification Kit, RIBOZOL™, RiboZol™ Plus RNA Purification Kit, 2×30 ml
UOM:  1 * 1 KIT
Codice catalogo: (N788-KIT)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN788-KIT
Descrizione:   The Phenol-free Total RNA Purification Kit provides a rapid method for the isolation and purification of total RNA from cultured animal cells, tissue ...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   The illustra™ RNAspin Mini Isolation Kit is designed for rapid extraction of high-quality RNA from a wide range of sample types.
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Descrizione:   Il kit E.Z.N.A.® Total RNA I fornisce un metodo rapido e facile per isolare fino a 100 µg di RNA totale da cellule eucariotiche in coltura e tess...
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Descrizione:   Nucleic Acid Purification, RNA Purification Kit, E.Z.N.A.®, E.Z.N.A.® Bacterial RNA Kit
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Descrizione:   L'E.Z.N.A.® Blood RNA Kit è pensato per isolare l’RNA intracellulare totale da un massimo di 1 ml di sangue intero appena prelevato o congelato, ...
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Descrizione:   L'E.Z.N.A.® Plant RNA Kit offre un metodo rapido e comodo per isolare l'RNA totale da diversi tipi di campioni vegetali. Il kit comprende una colonna ...
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Descrizione:   Il kit E.Z.N.A.® HP Total RNA Isolation fornisce un metodo facile e rapido per isolare l’RNA da una piccola quantità di tessuti o cellule eucariotiche...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 51
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI