  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Kit di purificazione genomica del DNA
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/92/18945292.jpg
For high-quality genomic DNA purification starting materials will need special lysis conditions and might contain extremely low concentrations of DNA, or high levels of inhibitors. VWR’s portfolio offers just the right solution for almost any sample type, including cells or tissues from various animals or plants, biological liquids, forensic specimens, stool or soil samples. Purified DNA gathered from these kits is suitable for direct use in all common molecular biology applications, such as PCR, restriction digestion, cloning, hybridization, and sequencing.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"99"
Seleziona per:
Codice catalogo: (1.01193.0001)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.01193.0001
Codice articolo locale: MERC1.01193.0001
Descrizione:   Nucleic Acid Purification, Kit di purificazione genomica del DNA, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Codice catalogo: (1B1558-KIT)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC1B1558-KIT
Descrizione:   Fluorescent DNA Quantitation Kit uses fluorescent bisBenzimide H33258 dye to bind to AT sequences of the minor groove of double-stranded DNA. In the a...
UOM:  1 * 1 KIT
Codice catalogo: (K220-50RXN)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCK220-50RXN
Descrizione:   Agarose gel extraction kit is a fast, spin column-based kit for the quick isolation of DNA fragments (40 bp to 100 kb) from agarose slices.
UOM:  1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (K600-50RXN)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCK600-50RXN
Descrizione:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit is a spin column-based purification kit for the rapid isolation of PCR fragments following amplification. After clean up,...
UOM:  1 * 50 pezzi
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   The Yeast Genomic DNA Purification Kit yields high molecular weight DNA from yeast using a non-enzymatic lysis buffer and no glass beads. The protocol...
Codice catalogo: (1B1301-KIT)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC1B1301-KIT
Descrizione:   The Protein Precipitation Kit utilises a simple trichloroacetic acid (TCA) based method to precipitate proteins in complex mixtures. Only protein in t...
UOM:  1 * 1 KIT
Codice catalogo: (K368-50RXN)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCK368-50RXN
Descrizione:   Cyclo-Prep™ Genomic DNA Purification Kit efficiently isolates genomic DNA for PCR amplification, RFLP analysis, Southern blotting, DNA fiingerprinting...
UOM:  1 * 50 pezzi
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   illustra™ ExoProStar™ 1-STEP Kit uses illustra™ Exonuclease I and Alkaline Phosphatase for optimal removal of unincorporated primers and nucleotides. ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 99
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI