  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
kit-per-purificazione
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/96/18989696.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"167"
Seleziona per:
Codice catalogo: (1.01193.0001)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.01193.0001
Codice articolo locale:: MERC1.01193.0001
Descrizione:   Nucleic Acid Purification, Kit di purificazione genomica del DNA, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Il kit E.Z.N.A.® Tissue DNA consente di isolare in modo semplice, rapido ed economicamente conveniente il DNA da campioni di origini diverse, tra cui ...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   L'E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I è progettato per isolare fino a 30 µg di DNA plasmidico di alta qualità da 1 a 5 ml di colture batterich...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   I kit E.Z.N.A.® Fungal DNA consentono di isolare in modo rapido e affidabile DNA cellulare totale di alta qualità da varie specie di funghi, senza il ...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Il kit E.Z.N.A.® Soil DNA è stato formulato per isolare il DNA cellulare da campioni di terreno contenenti generalmente acido umico e inibitori della ...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   E.Z.N.A.® Blood DNA Kit consente di isolare rapidamente DNA totale da 250 µl di sangue intero trattato con anticoagulanti congelato o appena prel...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Il Mag-Bind® HDQ Blood DNA & Tissue 96 Kit è progettato per l'isolamento rapido ed affidabile di DNA genomico di alta qualità proveniente da campioni ...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Il kit E.Z.N.A.® Bacterial DNA consente di isolare in modo rapido e affidabile DNA cellulare totale di alta qualità da numerose specie di batteri. Il ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 167
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo