Stampa…
Hai cercato: Enzimi
598  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"598"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.07185.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.07185.0100
Codice articolo locale: MERC1.07185.0100
Descrizione: Pig Pepsin (from Gastric mucosa)
UOM: 1 * 100 g
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Papain
Codice catalogo: (1.04114.0002)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.04114.0002
Codice articolo locale: MERC1.04114.0002
Descrizione: Stabilised aqueous solution for biochemistry EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1.
UOM: 1 * 2 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.15640.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.15640.0001
Codice articolo locale: MERC1.15640.0001
Descrizione: Aldehyde dehydrogenase (from Yeast)
UOM: 1 * 1 Vial
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Urease is used for biochemical research and analysis.
Fornitore: Merck
Descrizione: Proteinase K (from tritirachium album) solution in tris/HCl for molecular biology.
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: Pepsin is used for proteolytic digestion of formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies. In immunohisto...
Codice catalogo: (I9274-100MG)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: I9274-100MG
Codice articolo locale: SUPLI9274-100MG
Descrizione: Yeast invertase
UOM: 1 * 100 mg
Fornitore: Merck
Descrizione: Tritirachium album proteinase K
Fornitore: Merck
Descrizione: Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopatholog...
Codice catalogo: (1.00181.0002)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.00181.0002
Codice articolo locale: MERC1.00181.0002
Descrizione: Oxidase used for the detection of cytochrome oxidase in microorganisms.
UOM: 1 * 50 Tests
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: Histo/Zyme is a stabilized proteolytic enzyme in buffered solution, used to unmask immunoreactive sites altered by fixation and/or the embedding proce...
Codice catalogo: (1.16216.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.16216.0001
Codice articolo locale: MERC1.16216.0001
Descrizione: Horseradish peroxidase
UOM: 1 * 1 Vial
MSDS
Codice catalogo: (1.03604.0050)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.03604.0050
Codice articolo locale: MERC1.03604.0050
Descrizione: Diastase (from fungi)
UOM: 1 * 50 g
MSDS
Codice catalogo: (1.07192.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.07192.0001
Codice articolo locale: MERC1.07192.0001
Descrizione: Pepsin
UOM: 1 * 1 g
MSDS
Codice catalogo: (390744E)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC390744E
Descrizione: 10,000 units is that quantity of enzyme which will degrade 2 cm² of cellulose filter paper (17 mg) in 1 minute in 0,1 M acetate buffer at pH 4,0.
UOM: 1 * 50 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 598
no targeter for Bottom