Stampa…
Hai cercato: Cellule competenti
25  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (AGLS200134)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 200134
Codice articolo locale: AGLS200134
Descrizione: Easily induce and express phosphorylated proteins, which can be used to screen expression libraries, to affinity purify or blot proteins that interact...
UOM: 1 * 1 mL
Codice catalogo: (AGLS230246)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 230246
Codice articolo locale: AGLS230246
Descrizione: Protein Expression competent cell packs efficiently test multiple strains for expression.
UOM: 1 * 1 kt
Fornitore: AGILENT
Descrizione: Tackle two common bacterial gene expression hurdles: protein insolubility and codon bias.
Fornitore: AGILENT
Descrizione: XL1 and XL2-Blue Competent Cells are versatile for routine cloning and allow blue-white colour screening for high efficiency cloning of methylated DNA...
Codice catalogo: (AGLS200123)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 200123
Codice articolo locale: AGLS200123
Descrizione: Phage display libraries from electroporation-competent cells with high transformation efficiency.
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: AGILENT
Descrizione: BL21 competent cells are an all-purpose strain for high-level protein expression and easy induction.
Fornitore: AGILENT
Descrizione: SURE 2 competent cells are ideal for routine cloning of DNA with secondary structures.
Fornitore: AGILENT
Descrizione: XL10-Gold ultracompetent cells transform large plasmids and ligated DNA with highest efficiency.
Fornitore: AGILENT
Descrizione: High efficiency competent cells in convenient packaging designed to satisfy higher throughput requirements.
Fornitore: AGILENT
Descrizione: JM Competent Cells are recombination- and E. coli K12 restriction-proficient.
Fornitore: AGILENT
Descrizione: BJ5183 electroporation competent cells are a recombination proficient bacterial strain.
Codice catalogo: (AGLS200172)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 200172
Codice articolo locale: AGLS200172
Descrizione: ABLE Competent Cells for toxic clones reduce copy number four to ten fold compared to the XL1-Blue strain.
UOM: 1 * 1 mL
Codice catalogo: (AGLS200247)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 200247
Codice articolo locale: AGLS200247
Descrizione: SCS110 competent cells for generating unmethylated DNA improve quality and yield of miniprep DNA.
UOM: 1 * 1 mL
Codice catalogo: (AGLS200159)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 200159
Codice articolo locale: AGLS200159
Descrizione: Achieve the highest transformation efficiencies available when cloning large plasmids and ligated DNA.
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (AGLS200231)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 200231
Codice articolo locale: AGLS200231
Descrizione: SCSI supercompetent and DH5α competent cells are classic E. coli strains engineered for competence.
UOM: 1 * 1 mL
Codice catalogo: (AGLS200129)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 200129
Codice articolo locale: AGLS200129
Descrizione: XL-1 Red Competent Cells are ideal for introducing random mutations into a cloned gene of interest.
UOM: 1 * 1 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom