Stampa…
Colonne per HPLC, Purospher® STAR Si e NH₂
Fornitore: Merck
Purospher® STAR
1.50267.0001EA 410 EUR
1.50267.0001 1.50269.0001 1.50357.0001 1.50249.0001 1.50245.0001 1.50268.0001 1.50247.0001 1.50244.0001 1.50248.0001 1.50356.0001
Colonne per HPLC, Purospher® STAR Si e NH₂
Colonne cromatografiche
Le colonne per HPLC Purospher® STAR basate su silice di altissima purezza sono disponibili anche per separazioni a fase normale.
Purospher® STAR Si (silice) offre la massima efficienza di separazione per cromatografia a fase normale di composti a basso peso molecolare in solventi organici.
Purospher® STAR Si (silice) offre la massima efficienza di separazione per cromatografia a fase normale di composti a basso peso molecolare in solventi organici.
Purospher® STAR NH₂ (fase amminica) ideata principalmente per analisi di carboidrati con una fase mobile tipica composta da acetonitrile e acqua. In aggiunta, è possibile utilizzare Purospher® STAR NH₂ nella modalità di ritenzione a fase normale.
Queste cartucce LiChroCART® richiedono un portacartuccia precolonna manu-CART® (codice prodotto 1.51486.0001), che può essere utilizzato per una cartuccia precolonna con o senza precolonna da 4×4 mm.