Stampa…
Iodoacetamide
Fornitore: G Biosciences
Attenzione
RC-150EA 650 EUR
RC-150
Iodoacetamide
Iodoacetamide
Formula: ICH₂CONH₂
Peso molecolare: 184,96 g/mol
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008028
CAS Number: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III