Stampa…
Trimetilamina 1 M in THF, AcroSeal™
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
388378000.EA 405 EUR
388378000. 388371000.
Trimetilamina 1 M in THF, AcroSeal™
Trimetilamina
Formula: C₃H₉N
Peso molecolare: 59,11 g/mol
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008327
CAS Number: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1 M Exact strength on the CoA