Stampa…

Tris(pentafluorophenyl)borane 95%

Attenzione

ACRO353130050EA 610 EUR
ACRO353130050 ACRO353130010
Tris(pentafluorophenyl)borane 95%
Tris(pentafluorophenyl)borane
Formula: C₁₈BF₁₅
Peso molecolare: 511,98 g/mol
Punto di fusione: 126…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00269813
CAS Number: 1109-15-5
EINECS: 213-504-2
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR