Stampa…
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde per sintesi
Fornitore: Merck
8.14808.0010EA 0 EUR
8.14808.0010
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde per sintesi
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₂H₈FNO
Peso molecolare: 201,2000 g/mol
MDL Number: MFCD02093924
CAS Number: 381684-96-4