Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0064.01
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine
Formula: C₁₂H₉BrN₂O
CAS Number: 1563-56-0
EINECS: 216-352-5
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità