Stampa…
2-Bromoisonicotinamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19854.06EA 250 EUR
L19854.06 L19854.03
2-Bromoisonicotinamide ≥97%
2-Bromoisonicotinamide
Formula: C₆H₅BrN₂O
Peso molecolare: 201,02 g/mol
Punto di fusione: 192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234156
CAS Number: 29840-73-1
EINECS: 000-000-0