Stampa…
5-Chloro-2-benzoxazolinone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B24507.18EA 43.5 EUR
B24507.18
5-Chloro-2-benzoxazolinone ≥99%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formula: C₇H₄ClNO₂
Peso molecolare: 169,57 g/mol
Punto di fusione: 189…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005717
CAS Number: 95-25-0
EINECS: 202-403-9