Stampa…
Barium chlorate monohydrate ≥98%
Pericolo
A10128.0EEA 138 EUR
A10128.0E
Barium chlorate monohydrate ≥98%
Barium chlorate monohydrate
Formula: BaCl₂O₆·1H₂O
Peso molecolare: 322,26 g/mol (304,24 anhy)
Punto di fusione: 414 °C
Densità: 3,18
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149147
CAS Number: 10294-38-9
EINECS: 236-760-7
UN: 1445
ADR: 5.1,II