4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
A17657.06EA
67.2
EUR
A17657.06
A17657.14
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Formula:
C₁₄H₁₁FO₂ Peso molecolare: 230,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173650 CAS Number: 56442-17-2 |