Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
2-(4-Chloro-3-sulphamoylbenzoyl)benzoic acid
Fornitore: U.S. Pharmacopeia
USPH1119309
2-(4-Chloro-3-sulphamoylbenzoyl)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₀ClNO₅S
CAS Number: 5270-74-6
EINECS: 226-089-8
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità