Stampa…
3,4-Difluorobenzamidoxime ≥97%
Attenzione
H54636.03EA 105.04 EUR
H54636.03
3,4-Difluorobenzamidoxime ≥97%
3,4-Difluorobenzamidoxime
Formula: C₇H₆F₂N₂O
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660194
CAS Number: 500024-74-8