Stampa…
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone ≥97%
Attenzione
H33302.MDEA 64.7 EUR
H33302.MD H33302.03
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone ≥97%
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Formula: C₈H₆F₆OS
Peso molecolare: 264,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652464
CAS Number: 1240257-57-1