Stampa…
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L12541.03EA 86.6 EUR
L12541.03
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile tech. 90%, grado tecnico
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166,61 g/mol
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041476
CAS Number: 158296-69-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III