Stampa…
4-Hydroxydiphenylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L18945.09EA 64.8 EUR
L18945.09 L18945.00 L18945.18
4-Hydroxydiphenylamine 98%
4-Hydroxydiphenylamine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Punto di ebollizione: 215…218 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 66…71 °C
Flash Pt: 209 °C (408 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020142
CAS Number: 122-37-2
EINECS: 204-538-9